Learn More
5-Chlorobenzoxazole-2-thiol, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15485507
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 15485507
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32749.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22876-19-3
Molecular Formula C7H4ClNOS
Molecular Weight (g/mol) 185.625
MDL Number MFCD00175241
InChI Key BOBIZYYFYLLRAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzo d oxazole-2-thiol, 5-chloro-2-mercaptobenzoxazole, 5-chloro-1,3-benzoxazole-2-thiol, 5-chlorobenzo d oxazole-2 3h-thione, 2-mercapto-5-chlorobenzoxazole, 5-chlorobenzooxazole-2-thiol, 5-chloro-benzooxazole-2-thiol, 2 3h-benzoxazolethione, 5-chloro, 5-chloro-2-thioxobenzoxazoline, 2-benzoxazolethiol, 5-chloro
PubChem CID 708870
IUPAC Name 5-chloro-3H-1,3-benzoxazole-2-thione
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=S)O2
Specifica
Melting Point 280°C to 285°C
Quantity 1 g
Formula Weight 185.63
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Chlorobenzoxazole-2-thiol
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato