Learn More
4-(tert-Butoxycarbonyl)thiomorpholine-3-carboxylic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10557464
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
10557464 5 g 5g
10229292 250 mg 250mg
10790904 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10557464 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC42401DE
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 128453-98-5
Molecular Formula C10H17NO4S
Molecular Weight (g/mol) 247.309
MDL Number MFCD02683067
InChI Key CTDIKDIZNAGMFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butoxycarbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 4-boc-thiomorpholine-3-carboxylic acid, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylic acid, thiomorpholine-3,4-dicarboxylic acid 4-tert-butyl ester, 4-tert-butoxy carbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 3,4-thiomorpholinedicarboxylicacid, 4-1,1-dimethylethyl ester, acmc-20dpph, acmc-1bvvh, +/--thiomorpholine-3,4-dicarboxylicacid4-tert-butylester, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylicacid
PubChem CID 2756831
IUPAC Name 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]thiomorpholine-3-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCSCC1C(=O)O
Spezifikation
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Quantity 5 g
Formula Weight 247.31
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(Tert-butoxycarbonyl)thiomorpholine-3-carboxylic acid