Learn More
[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]acetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10071054
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10071054
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO08453DE
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 156478-71-6
Molecular Formula C11H20N2O4
Molecular Weight (g/mol) 244.291
MDL Number MFCD02682402
InChI Key WZBHMXRBXXCEDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-boc-1-piperazineacetic acid, 1-boc-4-carboxymethyl piperazine, 4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-boc-piperazineacetic acid, 2-1-boc-piperazin-4-yl-acetic acid, boc-4-carboxymethyl piperazine, 1-piperazineacetic acid, 4-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-carboxymethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2735642
IUPAC Name 2-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-1-yl]acetic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC(=O)O
Specifikationer
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 5 g
Formula Weight 244.29
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material [4-(Tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]acetic acid
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.