Learn More
4-n-Heptyloxybenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 11384689
Click to view available options
Quantity:
10 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
25g
Product Code. 11384689
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14059.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15872-42-1
Molecular Formula C14H20O3
Molecular Weight (g/mol) 236.31
MDL Number MFCD00013992
InChI Key ZRVIYEJYXIDATJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-heptyloxy benzoic acid, 4-heptyloxybenzoic acid, 4-n-heptyloxybenzoic acid, p-heptoxybenzoic acid, p-heptyloxybenzoic acid, benzoic acid, 4-heptyloxy, unii-bj0yzc8zy8, benzoic acid, p-heptyloxy, p-n-heptyloxybenzoic acid, bj0yzc8zy8
PubChem CID 85154
ChEBI CHEBI:34405
IUPAC Name 4-heptoxybenzoic acid
SMILES CCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Melting Point 92°C to 94°C
Quantity 10 g
Beilstein 2211867
Formula Weight 236.31
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-n-Heptyloxybenzoic acid
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis