Learn More
(4-Methyl-2-thienyl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
Specifications
Specifikationer
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Quantity | 250 mg |
| Formula Weight | 127.21 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | (4-Methyl-2-thienyl)methylamine |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering