Learn More
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15468035
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15468035
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32280.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Moisture Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 775288-85-2
Molecular Formula C8H6ClF3O3S
Molecular Weight (g/mol) 274.638
MDL Number MFCD11519323
InChI Key XOLLWGQBRDQKPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-methoxy-2-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-methoxy-2-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, jrd
PubChem CID 43590925
IUPAC Name 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Melting Point 57°C to 60°C
Quantity 1 g
UN Number UN3261
Sensitivity Moisture sensitive
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 274.64
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt