Learn More
4-Cyanopiperidine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Melting Point | 201.0°C to 204.0°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96.0 to max. 104% min. (Argentometry) |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 146.62 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 4-Cyanopiperidine hydrochloride |
Safety and Handling
Identifiant produit
- 4-Cyanopiperidine hydrochloride, 97%
- Danger
- Acute toxicity Category 3
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H311-Toxic in contact with skin.
- H331-Toxic if inhaled.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H301-Toxic if swallowed.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P311-Call a POISON CENTER/doctor/ .
RUO – Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?