Learn More
4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11373296
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11373296
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L12657.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22814-92-2
Molecular Formula C7H8ClN3S
Molecular Weight (g/mol) 201.672
MDL Number MFCD00041295
InChI Key GFTWJLUVFRTLIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl-3-thiosemicarbazide, n-4-chlorophenyl hydrazinecarbothioamide, 3-amino-1-4-chlorophenyl thiourea, 1-amino-3-4-chlorophenyl thiourea, 4-chlorophenyl amino hydrazinomethane-1-thione, acmc-20amw7, maybridge1_006895, 4-p-chlorphenylthiosemicarbazid, 4-4-chlorophenyl thiosemicarbazide, 1-azanyl-3-4-chlorophenyl thiourea
PubChem CID 706988
IUPAC Name 1-amino-3-(4-chlorophenyl)thiourea
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=S)NN)Cl
Specifica
Melting Point ∽180°C (decomposition)
Quantity 5 g
Odor Odorless
UN Number UN2811
Beilstein 1818693
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 201.68
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato