Learn More
Memmert™ 4 - 20 mA Current Loop Interface
Shop All Memmert Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Unit Size:
Each
Beskrivelse
- Temperature controller
- Actual value; -10 to +80 °C = 4 -20 mA
Tekniske data
Tekniske data
| For Use With (Equipment) | IPP1060eco |
| Type | Temperature Controller |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion