Learn More
3-Amino-2-cyclohexen-1-one, 98% (dry wt.), may cont. up to 5% water
Product Code. p-7081476
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11440363
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11474.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 5220-49-5 | C6H9NO | 111.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5220-49-5
Molecular Formula C6H9NO
Molecular Weight (g/mol) 111.14
MDL Number MFCD00013783
InChI Key ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-cyclohexen-1-one, 3-aminocyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-amino, unii-v596547zke, 3-amino-2-cyclohexen-1-ketone, 3-amino-2-cyclohexenone, 3-aminocyclohexenone, 3-aminocyclohex-enone, pubchem14449, acmc-209kyd
PubChem CID 78892
IUPAC Name 3-aminocyclohex-2-en-1-one
SMILES NC1=CC(=O)CCC1
Specifikationer
Melting Point 128°C to 133°C (dried)
Quantity 1 g
Beilstein 471354
Formula Weight 111.15
Percent Purity 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) May contain up to 5% water
Assay (dry wt.)
Chemical Name or Material 3-Amino-2-cyclohexen-1-one
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.