Learn More
3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, 97%
Product Code. 15436908
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 15436908
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60437.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55628-54-1 | C27H28O4 | 416.517 g/mol
3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, is an important building block for both solid- and solution-phase synthesis of oligosaccharides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, is an important building block for both solid- and solution-phase synthesis of oligosaccharides.
Solubility
Insoluble in water, easily soluble in CHCl3
Notes
Hygroscopic. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 55628-54-1
Molecular Formula C27H28O4
Molecular Weight (g/mol) 416.517
MDL Number MFCD00061640
InChI Key MXYLLYBWXIUMIT-PFBJBMPXSA-N
Synonym 3,4,6-tri-o-benzyl-d-glucal, tri-o-benzyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3,4-bis benzyloxy-2-benzyloxy methyl-3,4-dihydro-2h-pyran, pubchem10548, 1,5-anhydro-3,4,6-tri-o-benzyl-2-deoxy-d-arabinohex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol 3,4,6-tribenzyl ether
PubChem CID 11742644
IUPAC Name (2R,3S,4R)-3,4-bis(phenylmethoxy)-2-(phenylmethoxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C=CO2)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Specifications
Melting Point 57°C to 58°C
Quantity 1 g
Beilstein 1691968
Sensitivity Hygroscopic
Solubility Information Insoluble in water,easily soluble in CHCl3
Optical Rotation −2.7° (c=5 in Chloroform)
Formula Weight 416.5
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis