Learn More
Fisher Chemical 25KG POTASSIUM HYDROXIDE - CERTIFIED REEP
Brand:  Fisher Chemical P/5640/70
25KG POTASSIUM HYDROXIDE - CERTIFIED REEP
Product Code. 10813191
  • 359.00 EUR / 25kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Substances and mixtures corrosive to metals Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 A
Mention de danger
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H290-May be corrosive to metals.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis