Learn More
Axygen™ 250 μL Automation Tips for Agilent™/Velocity 11 VPrep™ and Bravo, 96 Tip Format
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 10313370 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Tip Style:
Low Retention
Standard
Features:
Non-pyrogenic
Non-pyrogenic, Bottom Label
Unit Size:
Pack of 4800
Product Code. 10313370
Brand: Axygen™ VT250R
Only null left
Add to basket
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For use with Agilent/Velocity11 automation systems
Tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
  • Clear polypropylene
  • Maxymum Recovery™ improves accuracy and precision while reducing sample loss
  • Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Nonpyrogenic
  • Available in nonsterile or sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volume (Metric) 250 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Color Clear
Certifications/Compliance ANSI
Clean Claims DNase, Rnase Free
For Use With (Application) Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls
Features Non-pyrogenic
Format Rack
Tip Style Standard
Packaging SBS Rack
Quantity 50 Racks/Cs.
For Use With (Equipment) Agilent/Velocity VPrep 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT
Material Polypropylene
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado