Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Micrometer Pore Sizes
Shop All Retsch Products
Click to view available options
Pore Size:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
800 μm
850 μm
900 μm
missing translation for 'unitSize'
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 1Each |
| Pore Size | 100 μm |
| Type | Test Sieve |
| Certifications/Compliance | ISO 3310/1 |
| Material | Stainless Steel |
| For Use With (Equipment) | Shaker AS 300 |
| Height (Metric) | 50.8mm |
| For Use With (Application) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (Metric) Outer | 203.2 mm |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur