Learn More
2-Methylpyrazine, 99+%
Product Code. 10571371 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10571371
Marque: Thermo Scientific Acros 127550250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 109-08-0 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-08-0
Molecular Formula C5H6N2
Molecular Weight (g/mol) 94.12
MDL Number MFCD00006142
InChI Key CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylpyrazine, pyrazine, methyl, pyrazine, 2-methyl, 2-methyl-1,4-diazine, 2-methyl pyrazine, 2-methyl-pyrazine, unii-rvc6500u9c, fema no. 3309, ccris 2927, wln: t6n dnj b1
PubChem CID 7976
IUPAC Name 2-methylpyrazine
SMILES CC1=NC=CN=C1
Spécification
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Melting Point -29.0°C
Color Colorless to Yellow
Density 1.0300g/mL
Boiling Point 134.0°C to 137.0°C
Flash Point 50°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.5042
Quantity 25 g
Beilstein 23, 94
Specific Gravity 1.03
Solubility Information Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols, ether, acetone, oils and, halogenated solvents
Formula Weight 94.12
Percent Purity 99+%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 2-Methylpyrazine, 99+ %
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylpyrazine
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
  • Flammable liquid Category 3
Mention de danger
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H226-Flammable liquid and vapour.
Conseils de prudence
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P403+P233-Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis