Få mere at vide
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkode 11450767
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek
1g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11450767
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B23175.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 184970-25-0
Molecular Formula C8H5BrF4
Molecular Weight (g/mol) 257.026
MDL Number MFCD00061172
InChI Key QBEHXDXQUVMEQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzylbromide, a-bromo-2-fluoro-3-trifluoromethyl toluene, 3-bromomethyl-2-fluoro-1-trifluoromethyl benzene, alpha-bromo-2-fluoro-3-trifluoromethyl toluene, 1-bromomethyl-2-fluoro-3-trifluoromethyl-benzene, pubchem4930, acmc-1c3hd, 2-fluoro-3-trifluoromethylbenzyl bromide
PubChem CID 2737569
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)F)CBr
Tekniske data
Melting Point 47°C to 49°C
Quantity 5 g
UN Number UN1759
Sensitivity Moisture sensitive
Formula Weight 257.03
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.