Learn More
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 98%
Product Code. 11464404
Click to view available options
Quantity:
10,000 g
2500 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
10000g
2500g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11464404
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A13084.36
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 77-99-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol acts as a precursor to alkyd resins, high-gloss coatings and ion exchange resins. It is also employed as a multifunctional monomer utilized for the production of coatings, ethoxylated and propoxylated trimethylolpropane derivatives. Further, it serves as a building block in the polymer industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol acts as a precursor to alkyd resins, high-gloss coatings and ion exchange resins. It is also employed as a multifunctional monomer utilized for the production of coatings, ethoxylated and propoxylated trimethylolpropane derivatives. Further, it serves as a building block in the polymer industry.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-99-6
Molecular Formula C6H14O3
Molecular Weight (g/mol) 134.18
MDL Number MFCD00004694
InChI Key ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylolpropane, 2-ethyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, ethriol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, hexaglycerine, ettriol, etriol, trimethylol propane, tmp alcohol, 1,1,1-tris hydroxymethyl propane
PubChem CID 6510
IUPAC Name 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES CCC(CO)(CO)CO
Spécification
Melting Point 59°C to 60°C
Boiling Point 296°C to 298°C
Flash Point 172°C (341°F)
Quantity 500 g
Beilstein 1698309
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 134.18
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Reproductive toxicity Category 2
Mention de danger
  • H361fd-Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child.
Conseils de prudence
  • P201-Obtain special instructions before use.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis