Learn More
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11349645
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11349645
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19105.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-54-6
Molecular Formula C7H3Cl2F3O2S
Molecular Weight (g/mol) 279.05
MDL Number MFCD00052912
InChI Key NJXDBSSSDPOAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl, pubchem5104, acmc-1bwmt
PubChem CID 2736675
IUPAC Name 2-chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Melting Point 35°C to 39°C
Density 1.6
Boiling Point 70°C to 71°C (0.5 mmHg)
Flash Point >110°C (230°F)
Refractive Index 1.575
Quantity 1 g
UN Number UN3261
Sensitivity Moisture sensitive
Formula Weight 279.07
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt