Learn More
2-Bromo-4-nitropyridine N-oxide, 97%
Product Code. 11354416
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11354416
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20020.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 52092-43-0 | C5H3BrN2O3 | 218.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52092-43-0
Molecular Formula C5H3BrN2O3
Molecular Weight (g/mol) 218.99
MDL Number MFCD00160743
InChI Key IRBDHXCXCSFNEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-nitropyridine 1-oxide, 2-bromo-4-nitropyridine n-oxide, 2-bromo-4-nitropyridine-n-oxide, 2-bromo-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, pyridine, 2-bromo-4-nitro-, 1-oxide, 2-bromo-4-nitropyridine1-oxide, 2-bromo-4-nitropyridine oxide, 2-bromo-4-nitropyridin-1-ol, pubchem5958, acmc-1astu
PubChem CID 3904026
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=[N+]([O-])C(Br)=C1
Specifica
Melting Point 143°C to 146°C
Quantity 5 g
Beilstein 145698
IUPAC Name 2-bromo-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
Formula Weight 219
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Bromo-4-nitropyridine N-oxide
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato