Learn More
2-(Boc-amino)-5-cyanopyridine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11474490
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11474490
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50079.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 902837-44-9
Molecular Formula C11H13N3O2
Molecular Weight (g/mol) 219.24
MDL Number MFCD07781163
InChI Key JDQQNZYKHZVLAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-boc-amino-5-cyanopyridine, tert-butyl 5-cyanopyridin-2-yl carbamate, tert-butyl 5-cyanopyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-cyanopyridin-2-yl carbamate, 6-boc-amino nicotinonitrile, 6-boc-amino pyridine-3-carbonitrile, tert-butyl 5-cyano-2-pyridinylcarbamate, 2-boc-amino pyridine-5-carbonitrile, tert-butoxy-n-5-cyano 2-pyridyl carboxamide, 5-cyano-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 42553119
IUPAC Name tert-butyl N-(5-cyanopyridin-2-yl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)C#N
Specifications
Melting Point 170°C to 175°C
Quantity 1 g
Formula Weight 219.24
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(Boc-amino)-5-cyanopyridine
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.