Learn More
2'-Acetoxyacetophenone, 98%
Product Code. 11427254
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11427254
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21624.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7250-94-4 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7250-94-4
Molecular Formula C10H10O3
Molecular Weight (g/mol) 178.19
MDL Number MFCD00017223
InChI Key WWEDAIJJBDFOOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-acetoxyacetophenone, 2-acetylphenyl acetate, ethanone, 1-2-acetyloxy phenyl, o-acetoxyacetophenone, 2'-acetoxy acetophenone, maybridge1_002653, acmc-209on8, acetic acid 2-acetyl-phenyl ester, acetophenone, 2-hydroxy-, acetate 8ci
PubChem CID 16716
IUPAC Name (2-acetylphenyl) acetate
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(C)=O
Specifications
Melting Point 88°C to 91°C
Boiling Point 118°C (19 mmHg)
Quantity 5 g
Beilstein 1948938
Formula Weight 178.19
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2'-Acetoxyacetophenone
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis