Learn More
2,6-Dichloropurine, 97%
Product Code. 11459197
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 11459197
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21289.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5451-40-1 | C5H2Cl2N4 | 189.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5451-40-1
Molecular Formula C5H2Cl2N4
Molecular Weight (g/mol) 189.00
MDL Number MFCD00077725
InChI Key RMFWVOLULURGJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloropurine, 2,6-dichloro-9h-purine, 2,6-dichloro-1h-purine, 9h-purine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro purine, 2,6 dichloropurine, 2,6-dichioropurine, purine,6-dichloro, zlchem 226, 2,6-dichloro-purine
PubChem CID 5324412
IUPAC Name 2,6-dichloro-7H-purine
SMILES ClC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1
Specifica
Melting Point ∼184°C to 186°C (decomposition)
Quantity 1 g
Beilstein 9354
Formula Weight 189.01
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2,6-Dichloropurine
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato