Learn More
2,6-Diaminopimelic acid, 96%
Product Code. p-3172551
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11450507
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22391.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 583-93-7 | C7H14N2O4 | 190.199 g/mol
2,6-Diaminopimelic acid is used as a constituent of proteoglycans. It is used as a component of bacterial cell wall.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-Diaminopimelic acid is used as a constituent of proteoglycans. It is used as a component of bacterial cell wall.
Solubility
Soluble in water, diluted acids and alkali.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 583-93-7
Molecular Formula C7H14N2O4
Molecular Weight (g/mol) 190.199
MDL Number MFCD00002637
InChI Key GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diaminopimelic acid, heptanedioic acid, 2,6-diamino, diaminopimelic acid, dl-2,6-diaminoheptanedioic acid, m-dap, dl-alpha,epsilon-diaminopimelic acid, 1,5-diaminoheptanedioic acid, ll-diaminopimelate, d,l-diaminopimelate, ll-a2pm
PubChem CID 865
ChEBI CHEBI:23673
IUPAC Name 2,6-diaminoheptanedioic acid
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CC(C(=O)O)N
Spezifikation
Melting Point >300°C
Assay Percent Range 0.98
Quantity 1 g
Solubility Information Soluble in water,diluted acids and alkali.
Formula Weight 190.2
Chemical Name or Material 2, 6-Diaminopimelic acid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Diaminopimelic acid
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : 2,6-Diaminopimelic acid
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt