Learn More
2,4,5-Trifluorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11349935
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11349935
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19904.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 220227-21-4
Molecular Formula C6H2ClF3O2S
Molecular Weight (g/mol) 230.585
MDL Number MFCD00077600
InChI Key STCZWXXRRTWRSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4,5-trifluorobenzenesulphonyl chloride, 2,4,5-trifluorophenyl sulfonyl chloride, 2,4,5-trifluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,5-trifluoro, pubchem5179, acmc-209fqs, ksc201o4t, chloro 2,4,5-trifluorophenyl sulfone, 2,4,5-trifluorophenylsulfonyl chloride
PubChem CID 2776979
IUPAC Name 2,4,5-trifluorobenzenesulfonyl chloride
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)S(=O)(=O)Cl)F)F
Tekniske data
Density 1.657
Flash Point >100°C (212°F)
Refractive Index 1.503
Quantity 1 g
UN Number UN3265
Sensitivity Moisture sensitive
Formula Weight 230.59
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2,4,5-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.