Learn More
2,3-Dimethylhydroquinone, 97%
Product Code. p-3778404 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 10582281
Brand: Thermo Scientific Acros 305110050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 608-43-5 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 608-43-5
Molecular Formula C8H10O2
Molecular Weight (g/mol) 138.17
MDL Number MFCD00009997
InChI Key BXJGUBZTZWCMEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylhydroquinone, o-xylene-3,6-diol, 2,3-xylohydroquinone, o-xylohydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3-dimethyl, unii-f0l7hg609j, 1,4-dihydroxy-2,3-dimethylbenzene, 3,6-dihydroxy-o-xylene, 2,3-dimethyl-1,4-benzenediol, 2,3-dimethyl hydroquinone
PubChem CID 69100
IUPAC Name 2,3-dimethylbenzene-1,4-diol
SMILES CC1=C(C)C(O)=CC=C1O
Specifications
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 223.0°C to 225.0°C
Color White
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Quantity 5 g
Solubility Information Solubility in water: slightly soluble in water
Formula Weight 138.17
Percent Purity 97%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 2, 3-Dimethylhydroquinone
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.