Learn More
2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethanamine) (Bis[2-(dimethylamino)ethyl] Ether; N,N,N',N’-Tetramethyl(oxydiethylene)diamine), Mikromol™
Description
2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethanamine) (Bis[2-(dimethylamino)ethyl] Ether; N,N,N',N’-Tetramethyl(oxydiethylene)diamine)
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethanamine) |
| CAS | 3033-62-3 |
| Analyte or Component Names | 2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethanamine) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C8 H20 N2 O |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ethanamine, 2,2'-oxybis[N,N-dimethyl-, Ethylamine, 2,2'-oxybis[N,N-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-Oxybis[N,N-dimethylethanamine], 1,5-Bis(dimethylamino)-3-oxapentane, 2,2'-Oxybis[N,N-dimethylethylamine], A 1, A 133, A 99, A 99 (amine), Addocat 108, BL 11, BL 19, Bis(dimethylaminoethyl) ether, Bis[2-(dimethylamino)ethyl] ether, DY 1, Dabco BL 11, Dabco BL 19, Dabco BL 19I, ET 33B, Jeffcat Z 20, Jeffcat ZF 20, Jeffcat ZM 20, Kalpur PC, Kaolizer 12, Kaolizer 12P, Minico TMDA, N,N,N',N'-Tetramethyl-2,2'-oxybis[ethylamine], N,N,N',N'-Tetramethyl-3-oxapentane-1,5-diamine, N,N,N',N'-Tetramethylbisaminoethyl ether, NP 99, NSC 109887, Niax A 1, Niax A 99, Niax Catalyst A 1, PC CAT NP 133, PC CAT NP 90, PC CAT NP 99, Tetramethyl bis(aminoethyl) ether, Texacat ZF 20, Texacat ZF 22, Toyocat ET, Toyocat ET 33B, Toyocat ETS, ZF 20, 2,2’-Oxybis(N,N-dimethylethanamine), Potassium Clavulanate Impurity M |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H20N2O/c1-9(2)5-7-11-8-6-10(3)4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CN(C)CCOCCN(C)C |
| IUPAC Name | 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]-N,N-dimethyl-ethanamine |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?