Learn More
(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl Dibenzyl Carbamate Phosphate, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl Dibenzyl Carbamate Phosphate |
| Analyte or Component Names | (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl Dibenzyl Carbamate Phosphate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C26 H35 N2 O10 P |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H35N2O10P/c1-26(2)34-19-23(38-26)20-37-39(31,35-15-13-27-24(29)32-17-21-9-5-3-6-10-21)36-16-14-28-25(30)33-18-22-11-7-4-8-12-22/h3-12,23H,13-20H2,1-2H3,(H,27,29)(H,28,30) |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CC1(C)OCC(COP(=O)(OCCNC(=O)OCc2ccccc2)OCCNC(=O)OCc3ccccc3)O1 |
| IUPAC Name | benzyl N-[2-[(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy-[2-(phenylmethoxycarbonylamino)ethoxy]phosphoryl]oxyethyl]carbamate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molecular Weight (g/mol) | 566.537 |
| Show More |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?