Learn More
(+/-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98%
Product Code. 11446490
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 11446490
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27585.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. Vea la política de devoluciones
CAS: 153305-67-0 | C48H40P2 | 678.796 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 153305-67-0
Molecular Formula C48H40P2
Molecular Weight (g/mol) 678.796
MDL Number MFCD01311709
InChI Key IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym r-tol-binap, s-tol-binap, s---2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-t-binap, rac-tol-binap, r-+-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, tol-binap, s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-p-tol-binap
PubChem CID 4189906
IUPAC Name [1-[2-bis(4-methylphenyl)phosphanylnaphthalen-1-yl]naphthalen-2-yl]-bis(4-methylphenyl)phosphane
SMILES CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=C(C=C7)C)C8=CC=C(C=C8)C
Especificaciones
Melting Point 267°C to 271°C
Quantity 1 g
Formula Weight 678.79
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material (+/-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado