Learn More
18β-Glycyrrhetinic acid, MedChemExpress
Beschreibung
18β-Glycyrrhetinic acid is the major bioactive component of Glycyrrhizae Radix and possesses anti-ulcerative, anti-inflammatory and antiproliferative properties.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 18β-Glycyrrhetinic acid |
| CAS | 471-53-4 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C30H46O4 |
| Quantity | 5 g |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 250 mg/mL (531.15 mM) |
| SMILES | CC1(C)[C@@H](O)CC[C@]([C@@]1([H])CC[C@@]([C@@]2(CC[C@]3(CC[C@](C(O)=O)(C[C@]3(C2=C4)[H])C)C)C)5C)(C)[C@@]5([H])C4=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 470.68 |
| Formula Weight | 470.68 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?