Learn More
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde, 95+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10583202
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Packaging unitSize
10583202 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10613213 1 g Amber Glass Bottle 1g
10473034 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10583202 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC24504CB
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 132274-70-5
Molecular Formula C10H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 172.187
InChI Key OQORFMABOZEDBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1-phenyl, 1-phenylpyrazole-5-carbaldehyde, 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2776567
IUPAC Name 2-phenylpyrazole-3-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=CC=N2)C=O
Especificaciones
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 172.19
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.