Learn More
1-O-Methylsulfonyl 3-O-Trityl-(S,S)-Chloramphenicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | 1-O-Methylsulfonyl 3-O-Trityl-(S,S)-Chloramphenicol |
| Analyte or Component Names | 1-O-Methylsulfonyl 3-O-Trityl-(S,S)-Chloramphenicol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C31 H28 Cl2 N2 O7 S |
| Synonym | (1S,2S)-2-(2,2-Dichloroacetamido)-1-(4-nitrophenyl)-3-(trityloxy)propyl Methanesulfonate |
| InChI Formula | InChI=1S/C31H28Cl2N2O7S/c1-43(39,40)42-28(22-17-19-26(20-18-22)35(37)38)27(34-30(36)29(32)33)21-41-31(23-11-5-2-6-12-23,24-13-7-3-8-14-24)25-15-9-4-10-16-25/h2-20,27-29H,21H2,1H3,(H,34,36)/t27-,28-/m0/s1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CS(=O)(=O)O[C@H]([C@H](COC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)C(Cl)Cl)c4ccc(cc4)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | [(1S,2S)-2-[(2,2-dichloroacetyl)amino]-1-(4-nitrophenyl)-3-trityloxypropyl] methanesulfonate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?