Learn More
1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, 98%
Product Code. p-7081265
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. Quantity unitSize
11449093 10 g 10g
11459093 50 g 50g
11469093 250 g 250g
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11449093
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11163.09
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 1192-58-1 | C6H7NO | 109.128 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1192-58-1
Molecular Formula C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.128
MDL Number MFCD00003087
InChI Key OUKQTRFCDKSEPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-methylpyrrole-2-carboxaldehyde, n-methylpyrrole-2-carboxaldehyde, n-methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formyl-1-methylpyrrole, 1-methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, unii-m0hyh3d7sx, 1-methyl-2-formylpyrrole
PubChem CID 14504
IUPAC Name 1-methylpyrrole-2-carbaldehyde
SMILES CN1C=CC=C1C=O
Specifikationer
Density 1.074
Boiling Point 88°C to 90°C (22 mmHg)
Flash Point 72°C (161°F)
Refractive Index 1.561
Quantity 10 g
Beilstein 107811
Sensitivity Air and light sensitive
Formula Weight 109.13
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.