Learn More
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene, 97%, stab. with 0.01% BHT
Codice prodotto. 11409816
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11409816
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20298.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 4313-57-9 | C7H10 | 94.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4313-57-9
Molecular Formula C7H10
Molecular Weight (g/mol) 94.16
MDL Number MFCD00001538
InChI Key QDXQAOGNBCOEQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1,4-cyclohexadiene, 2,5-dihydrotoluene, 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl, 1, 1-methyl, acmc-1ast4, 1-methyl1,4-cyclohexadiene, 1-methylcyclohexane-1,4-diene, 1-methyl-1,4-cyclohexadiene, stabilized
PubChem CID 78006
IUPAC Name 1-methylcyclohexa-1,4-diene
SMILES CC1=CCC=CC1
Specifica
Boiling Point 114°C to 115°C
Flash Point 10°C (50°F)
Odor Characteristic
Quantity 5 g
UN Number UN3295
Beilstein 1560168
Formula Weight 94.16
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-Methyl-1,4-cyclohexadiene, stabilized with 0.01% BHT
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato