Learn More
1-Chloro-4-ethynylbenzene, 98%
Code produit 10536553 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Glass Bottle
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging unitSize
10536553 250 mg Glass Bottle 250mg
10778183 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10536553 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 377062500
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 873-73-4 | C8H5Cl | 136.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-73-4
Molecular Formula C8H5Cl
Molecular Weight (g/mol) 136.58
MDL Number MFCD00191917
InChI Key LFZJRTMTKGYJRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylacetylene, benzene, 1-chloro-4-ethynyl, 4'-chlorophenyl acetylene, 4-chlorophenyl acetylene, 1-chloro-4-ethynyl-benzene, p-ethynylchlorobenzene, p-chlorophenylacetylene, p-chlorophenyl acetylene, 1-chlor-4-ethinylbenzol, 4-chlorophenylethyne
PubChem CID 70118
IUPAC Name 1-chloro-4-ethynylbenzene
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)Cl
Spécification
Melting Point 43°C to 47°C
CAS Min % 97.5
Color Brown to Yellow
CAS Max % 100.0
Quantity 250 mg
Infrared Spectrum Authentic
Packaging Glass Bottle
Physical Form Crystalline Mass
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Linear Formula ClC6H4C∽CH
Beilstein 05,III,135
Boiling Point 79°C to 82°C (23.0 mmHg)
Formula Weight 136.58
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 1-Chloro-4-ethynylbenzene
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chloro-4-ethynylbenzene
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Flammable solid Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H228-Flammable solid.
Conseils de prudence
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.