Learn More
1-Benzyl-N-phenylpiperidin-4-amine, Mikromol™
Description
1-Benzyl-N-phenylpiperidin-4-amine
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | N-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinamine |
| CAS | 1155-56-2 |
| Analyte or Component Names | N-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinamine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C18 H22 N2 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Piperidinamine, N-phenyl-1-(phenylmethyl)-, 4-anilino-1-benzyl- (7CI,8CI), N-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinamine, 1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine, 1-Benzyl-4-anilinopiperidine, 4-Anilino-1-benzylpiperidine, NSC 76613, 4-Anilino-1-benzylpiperidine, Fentanyl Related Compound D, Fentanyl Citrate Impurity G, Fentanyl Impurity J, Fentanyl Impurity G |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H22N2/c1-3-7-16(8-4-1)15-20-13-11-18(12-14-20)19-17-9-5-2-6-10-17/h1-10,18-19H,11-15H2 |
| SMILES | C(N1CCC(CC1)Nc2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC Name | 1-benzyl-N-phenylpiperidin-4-amine |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?