Learn More
1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10181252
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
10181252 250 mg 250mg
10418192 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10181252 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC06004CB
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 6639-57-2
Molecular Formula C8H5NOS
Molecular Weight (g/mol) 163.194
MDL Number MFCD00526215
InChI Key RHKPJTFLRQNNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzothiazolecarboxaldehyde, benzothiazole-2-carbaldehyde, benzothiazole-2-carboxaldehyde, benzo d thiazole-2-carbaldehyde, 1,3-benzothiazole-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzothiazole, zlchem 104, benzothiazolecarbaldehyde, pubchem14482, 2-benzothiazolecarbaldehyde
PubChem CID 241608
IUPAC Name 1,3-benzothiazole-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C=O
Specifica
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Quantity 250 mg
Formula Weight 163.2
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1, 3-Benzothiazole-2-carbaldehyde
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.