missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Diphenyldiazene, Mikromol™

Product Code. p-200130945
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
This item is not returnable. View return policy

Produktkod. 18000610

Brand: Mikromol MM0548.04

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1,2-Diphenyldiazene
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Chemical Name or Material Azobenzene
CAS 103-33-3
Analyte or Component Names Azobenzene
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C12 H10 N2
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym 1,2-Diphenyldiazene, Phenylbutazone Imp. D (EP), Azobenzene, Phenylbutazone Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+
SMILES c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
IUPAC Name (E)-diphenyldiazene
Molecular Weight (g/mol) 182.22
Quantity 100 mg
Formula Weight 182.0844 g/mol
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.