Learn More
1,2-Dibromo-1,1,2-trichloroethane, 99%, Thermo Scientific™
Product Code. 10323432 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 10323432
Brand: Thermo Scientific Acros 279030050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Identificadores de productos químicos
CAS 13749-38-7
Molecular Formula C2HBr2Cl3
Molecular Weight (g/mol) 291.2
MDL Number MFCD00018841
InChI Key VXKOVUFOVCJHBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethane,1,2-dibromo-1,1,2-trichloro, acmc-20ap6p, 1,2-dibromotrichloro ethane
PubChem CID 114562
IUPAC Name 1,2-dibromo-1,1,2-trichloroethane
SMILES C(C(Cl)(Cl)Br)(Cl)Br
Especificaciones
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Color Colorless
Flash Point >200°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.5700 to 1.5720
Quantity 5 g
Formula Weight 291.2
Percent Purity 99%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 1,2-Dibromo-1,1,2-trichloroethane, 99%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado