Learn More
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, 96%
Product Code. 10040570 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
100 g
500 g
Packaging:
Glass bottle
Plastic bottle
Unit Size:
100g
500g
5g
Product Code. 10040570
Brand: Thermo Scientific Acros 105311000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89-05-4 | C10H6O8 | 254.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-05-4
Molecular Formula C10H6O8
Molecular Weight (g/mol) 254.15
MDL Number MFCD00002471
InChI Key CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyromellitic acid, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid, usaf xr-20, 1,2,4,5-tetracarboxybenzene, unii-d9uxg2u6zu, 1,2,4,5-benzene-tetracarboxylic acid, d9uxg2u6zu, pubchem21809, acmc-20ap78, 1,4,5-tetracarboxybenzene
PubChem CID 6961
ChEBI CHEBI:45165
IUPAC Name benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
SMILES C1=C(C(=CC(=C1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 281.0°C to 284.5°C
Color White to Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96%
Packaging Plastic bottle
Linear Formula C6H2(CO2H)4
Quantity 100 g
Beilstein 09, 997
Merck Index 15, 8116
Solubility Information Solubility in water: 1.5g/100mL water (20°C). Other solubilities: 30g/100mL water (100°C),freely soluble in alcohol
Formula Weight 254.15
Percent Purity 96%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
Signalord
  • Warning
Riskkategorier
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Faroangivelser
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.