Learn More
Tartronic acid, 97%
Product Code. p-7025910
Click to view available options
Quantity:
0.1 g
0.5 g
Unit Size:
0.1g
0.5g
Product Code. 11440197
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21640.77
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80-69-3 | C3H4O5 | 120.06 g/mol
Tartronic acid is used as a reactant in the catalytic oxidation with air to form mesoxalic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tartronic acid is used as a reactant in the catalytic oxidation with air to form mesoxalic acid.
Solubility
Soluble in water and alcohol.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with bases, oxidizing agents and reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-69-3
Molecular Formula C3H4O5
Molecular Weight (g/mol) 120.06
MDL Number MFCD00004237
InChI Key ROBFUDYVXSDBQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tartronic acid, hydroxymalonic acid, 2-hydroxymalonic acid, propanedioic acid, hydroxy, tartronicacid, 2-tartronic acid, hydroxypropanedioic acid, 2-hydroxymalonate, malonic acid, hydroxy, hydroxymalonate
PubChem CID 45
ChEBI CHEBI:16513
IUPAC Name 2-hydroxypropanedioic acid
SMILES C(C(=O)O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Melting Point ∽151°C (decomposition)
Assay Percent Range 0.98
Beilstein 1209791
Merck Index 14,9073
Solubility Information Soluble in water and alcohol.
Formula Weight 120.06
Percent Purity 98%
Quantity 0.1 g
Chemical Name or Material Tartronic acid
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.