Learn More
Memmert™ Stainless Steel Slide-In Bottom Drip Tray for SF750plus, 15 mm
Non-perforated slide-in drip trays constructed of stainless steel.
Marca:  Memmert™ SF750plusE02075
Detalles adicionales : Weight : 0.01200kg
Código de producto. 17518375
  • 277.00 EUR / Each
Estimated Shipment: 18-06-2024
to see stock.
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accessory
  • May affect temperature distribution
  • Constructed of stainless steel
  • Rim height: 15 mm
Especificaciones
Especificaciones
SF750plus Sterilizer
Drip Tray
Rim: 15 mm
Stainless Steel
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales