Learn More
R&D Systems™ MagCellect Human CD8+ T Cell Isolation Kit
Product Code. 18462600
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Unit Size:
1 set
Product Code. 18462600
Brand: R&D Systems™ MAGH112
Designed to isolate CD8+ T cells via a negative selection principle
CD8 is a heterodimeric glycoprotein consisting of an alpha and beta chain. It is expressed on cytolytic T cells and functions in conjunction with the T cell receptor in the recognition of MHC/peptide complexes.
Typical purity of recovered CD8+ T cells ranges between 75% and 87%
Kit protocols based on the use of Ferrofluids or magnetic nanoparticles that have no magnetic memory (superparamagnetic)
These Ferrofluids have a diameter of 150nm and as a result behave like colloidal particles, offering a higher ligand capacity per mass compared to other, larger magnetic particles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Quantity 1 Kit
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis