Learn More
Brannan Pre-Calibrated Twin Reading Thermometer
Product Code. 17856905
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-20°C to 70°C
Unit Size:
Each
Product Code. 17856905
Brand: Brannan TC007
Only null left
Add to basket
Add to basket
Twin reading thermometer complete with pre-calibrated certificate set at two fixed points.
  • High accuracy thermometer supplied with traceable calibration certificate
  • Calibration points 0°C and 35°C
  • Maximum and minimum recording facility
  • High and low temperature alarm setting
  • Temp range -20°C to +50°C for internal
  • Temp range -50°C to 70°C for external
  • 2 m cable to external sensor
  • Ideally suited to read temperature in a fridge or freezer or indoor and outdoor temperature
  • Magnetic fixture on back of thermometer
Specifications
Calibration Points 0°C and 35°C
Certifications/Compliance CE/ROHS/WEEE
Display Dimensions 21 x 47 mm
Disposable Reusable
For Use With (Application) Temperature reading
Height (English) 2.48 in.
Height (Metric) 9.3 cm
Includes Probe, battery and instructions
Length (Metric) 9.3 cm
Material Plastic
Measurement Time 10 seconds
Model 22/420/3
Probe Type External sensor
Resolution 0.1°C
Weight (English) 0.18 lb.
Weight (Metric) 84.5 g
Width (English) 0.59 in.
Data Storage Datalogging
Max. Temperature (English) 122°F (Internal), 158°F (External)
Max. Temperature (Metric) 50°C (Internal), 70°C (External)
Min. Temperature (English) -4°F (Internal), -58°F (External)
Min. Temperature (Metric) -20°C (Internal), -50°C (External)
Temperature Range (English) -20°F to 158°F
Temperature Range (Metric) -20°C to 70°C
Calibrated 2 Point Traceable
For Use With (Equipment) Fridge or Freezer
Battery Life 1 Year
Battery Type AAA
Accuracy ±1°C
Subdivision 0.1
Immersion Length 120 mm
Display LCD
Width (Metric) 1.5 cm
IP Rating IP65
Show More Show Less
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.