Learn More
PKC-IN-1, MedChemExpress
Product Code. 16413227
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Product Code. 16413227
Brand: Medchem Express HY16903
MedChemExpress PKC-IN-1 is a potent, ATP-competitive and reversible inhibitor of conventional PKC enzymes with Kis of 5.3 and 10.4 nM for human PKCβ and PKCα, and IC50s of 2.3, 8.1, 7.6, 25.6, 57.5, 314, 808 nM for PKCα, PKCβI, PKCβII, PKCθ, PKCγ, PKC mu and PKCε, respectively.
PKC-IN-1 is a potent, ATP-competitive and reversible inhibitor of conventional PKC enzymes with Kis of 5.3 and 10.4 nM for human PKCβ and PKCα, and IC50s of 2.3, 8.1, 7.6, 25.6, 57.5, 314, 808 nM for PKCα, PKCβI, PKCβII, PKCθ, PKCγ, PKC mu and PKCε, respectively.
Tekniske data
Chemical Name or Material PKC-IN-1
Physical Form Solid
CAS 1046787-18-1
Color Off-White
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C25H37FN8O2
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Solubility Information DMSO : ≥ 25 mg/mL (49.94 mM)
SMILES O=C(N1[C@@H](C)CN(CC2CCOCC2)[C@H](C)C1)N(C3)C(C)(C)C4=C3C(NC5=NC(C)=NC=C5F)=NN4
Molecular Weight (g/mol) 500.61
Formula Weight 500.61
Percent Purity 98.79%
Grade Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.