missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrex™ Tubing Insert for GL14 Screw Cap
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With:
GL14 screwcap with tubing outlet, 1.6mm ID
GL14 screwcap with tubing outlet, 3.0mm ID
GL14 screwcap with tubing outlet, 3.2mm ID
GL14 screwcap with tubing outlet, 6.0mm ID
missing translation for 'unitSize'
Each
Beschreibung
- For use with Pyrex™ GL45 media-lab bottles
- Facilitates the transfer of liquids within a closed sterile system
- Autoclavable and dishwasher safe
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Autoclavable |
| For Use With | GL14 screwcap with tubing outlet, 3.2mm ID |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 140°C |
| Product Type | Tubing Insert |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur