Learn More
R&D Systems™ Human Pluripotent Stem Cell Marker Antibody Panel
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 Kit
missing translation for 'unitSize'
1 set
Beschreibung
Beinhaltet
Mouse anti-alkaline phosphatase, Goat anti-Nanog, Goat anti-Oct-3/4, Mouse anti-SSEA-1, Mouse anti-SSEA-4
A cost-effective selection of five pluripotency marker antibodies: anti-alkaline phosphatase, anti-Nanog, anti-Oct-3/4, anti-SSEA-1, and anti-SSEA-4
Verifies the pluripotency of starting stem cell population with straightforward protocol
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 1 Kit |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur