Learn More
Kartell™ High-Impact Trays
Manufactured from high impact polystyrene for strength and durability. Kartell™ High Impact Trays are useful for holding bottles, vials, and other individual items together.
12.80 EUR - 19.10 EUR
Spécification
Material Polystyrene
Type Tray
No. per Pack 1 Piece
Shape Rectangular
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Dimensions (L x W x H) Capacity (Metric) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (L x W x H) Capacity (Metric) Prix Quantité et disponibilité  
11371245
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Kartell™
0570303
Interior: 320 x 220 x 10 mm; Exterior: 353 x 252 x 21m, 1.3 L
12.80 EUR
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 28-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
11361205
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Kartell™
0570403
Interior: 220 x 220 x 10 mm; Exterior: 254 x 254 x 21 0.9 L
17.80 EUR
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 20-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
11391205
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Kartell™
0571303
Interior: 380 x 270 x 10 mm; Exterior: 408 x 300 x 42 mm 1.9 L
19.10 EUR
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 20-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
11301255
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Kartell™
0570703
Interior: 310 x 210 x 30 mm; Exterior: 353 x 253 x 41 mm 2.7 L
14.30 EUR
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 20-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
Description
Description
  • General containers for lab use
    • Shallow units: instrument trays or coasters
    • Deep units: slop trays or sand baths
    • Larger units can be used as pipette trays
  • Not autoclavable
  • Ridged feet for stability
  • Sloped sides
Specifications
Specifications
Polystyrene
Tray
1 Piece
Rectangular