Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Ultimate Control HL G1B, EU-plug
Product Code. 17333350 Shop All Heidolph Instruments Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 L
Unit Size:
Each
Product Code. 17333350
Brand: Heidolph™ 5750211000
Only null left
Add to basket
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
The Hei-VAP Ultimate Control HL G1B adds numerous smart features to the Hei-VAP Ultimate.
Adds numerous smart features to the Hei-VAP Ultimate, as well as an overview of all parameters and the current process.
  • 7 in. touch display for controlling the entire system including the vacuum and the cooling temperature
  • Hand lift model with transparent plastic coated G1 diagonal glassware
  • For precise monitoring, the pictogram on the display also symbolizes active functions
  • Separate knobs for quick access: the right one for direct vacuum control, the left one for the rotation
  • Setting of values either via the touch display or the separate quick access knobs
  • Direct access to two favorites on the start screen
  • Expandable solvent library. You can also transfer your own favorites to other devices using a USB stick
  • Define and save own evaporation processes (ramps)
  • Automatically evaporate with the Dynamic AUTOaccurate Program (DAA). Convenient and customizable: from foam avoidance to highly efficient evaporation
  • USB and Micro SD plus LAN / RS 232 interfaces (Lab 4.0 ready)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacity (Metric) 5 L
Type Hand Lift Rotary Evaporator
Plug Type EU-plug
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.