Learn More
Robu™ Guko Rubber Gasket
Robu™ Guko Rubber Gasket is a conical gasket suitable for use with filter funnels.
Marque:  Robu™ 21856
Informations supplémentaires : Weight : 0.10000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10032211
  • 4.10 EUR / Each
Estimated Shipment
03-11-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Guko
  • Single
  • Conical gasket
  • Suitable for filter funnels
Spécification
Spécification
Single Gasket
64 mm
35 mm
Rubber
48 mm outer, 32 mm inner
Funnel
Conical
Gasket
Vidéos
Documents