Learn More
Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-75953
158.10 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Product Code. 18296658
  • 201.00 EUR / 1mg
Description
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunomicroscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IgG (H+L)
Polyclonal
DyLight 650
Goat
Affinity purified
RUO
Secondary
Rehydrate with 1.1 ml of deionized water and let stand 30 minutes at room temperature to dissolve. (Product has been overfilled to ensure complete recovery.) Centrifuge to remove any particulates. Prepare fresh working dilution daily.
Store lyophilized antibody at 4°C. Mix reconstituted liquid with an equal volume of glycerol, aliquot contents and freeze at -20°C or below for long term storage.
Flow Cytometry, Immunomicroscopy
LYOPH
Flow Cytometry 1:20 - 1:2000, Immunomicroscopy 1:20 - 1:2000
Purified Mouse IgG (H&L)
1 mg
Adaptive Immunity, Immunology
Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on mouse IgG and light chains on all mouse immunoglobulins
Mouse
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only